Learn More
Sartorius Pointes Optifit, large alésage de 10 à 1000 μl, plateaux uniques
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10748854 Tous les produits Sartorius Produits
Change view
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
960 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité unitSize
10748854 Non stérile 960 pièces
10385602 Stérile 960 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10748854 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 791020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’accord parfait pour votre pipeteur
Adaptabilité et étanchéité parfaites entre la pointe et le pipeteur assurant une exactitude et une précision optimales. Compatible avec la fonction Optiload dans Picus , eLINE™ , mLINE™ et Proline™ Pipettes supplémentaires permettant une fixation et une éjection ergonomiques et légères des embouts.
  • Pointes de précision
  • Exactitude et précision optimales
  • Compatibles avec la plupart des autres marques de pipettes
  • ISO 8 Processus de fabrication en salle blanche
  • En polypropylène vierge de haute qualité
  • Produit certifié sans DNase, RNase et endotoxine
  • Disponibles sous formes préstérilisées ou non stérilisées par irradiation électronique
  • Étiquetage informatif des portoirs améliorant l’identification et la traçabilité des pointes : volume, numéro de produit, numéro de lot
  • Portoirs, plateaux et pointes 100 % recyclables
  • Emballage plastique hermétique autour du portoir assurant la pureté durant le transport et le stockage (l’emballage plastique est un déchet régulier)
  • Les plateaux de pointe sont codés par couleur pour indiquer à quels pipeteurs ils correspondent
  • Entièrement autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes
Certifications
Certification CE. Fabrication selon les normes ISO 9001 et ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 000 μl
Filtré Produit non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Bleu
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,69 in
Longueur (métrique) 6,85cm
Certifications/Conformité CE, ISO 9001, ISO 13485
Déclaration de pureté Sans DNase, RNase, ATP ni endotoxines
Format Rack
Type de pointe Étalon
Type de produit Conseils non filtrés
Code couleur Bleu
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graduée Non
Gamme de produits Optifit