Description
- Fabrication en polypropylène pur.
- Des normes de qualité strictes (ISO 9001 et ISO 13485) sont respectées à chaque étape du processus, de la RD à la production et à la livraison.
- Les embouts sont fabriqués dans ISO 8 conditions classifiées en salle blanche afin d’éviter toute contamination et sont certifiés et testés pour la DNase, la RNase, l’ADN humain et les endotoxines.
- Les pointes pré-stérilisées sont également disponibles pour les travaux en laboratoire où les exigences de pureté sont d’une importance cruciale et sont mises en vente une fois qu’elles ont rempli les critères de test.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | Produit non filtré |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Format | Rack, 10 x 96 |
| Type de pointe | Ergonomique |
| À utiliser avec (équipement) | Sartorius |
| Matériau | Polypropylène |