Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 pour GC
Code produit 10798422 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
25 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
30 pièces
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10798422 20 m 0,1 mm 0,4 μm 1 pièce
10442042 15 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
10421852 20 m 0,1 mm 0,1 μm 1 pièce
10398441 10 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
10516331 10 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10239551 10 m 0,1 mm 0,1 μm 10 pièces
10516681 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10368591 10 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10679761 25 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
10154461 25 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10012851 25 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10596151 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
10145181 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10114511 30 m 0,25 mm 0,25 μm 30 pièces
10490122 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10556531 25 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10256851 50 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10535302 30 m 0,25 mm 1 μm -
10347971 50 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10003001 60 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
10296651 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10022851 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10726132 60 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10164561 50 m 0,2 mm 0,35 μm 1 pièce
10206811 12 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
10595541 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
10154561 12 m 0,2 mm 0,35 μm 1 pièce
10525391 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
10716332 25 m 0,2 mm 0,35 μm 1 pièce
10032911 50 m 0,2 mm 0,5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Code produit 10798422 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 726025.20
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,1 mm
Phase stationnaire Optima™ 1
Type d’USP G1, G2, G38
À utiliser avec (application) Analyse de la séparation des composants en fonction des points d’ébullition
Plage de températures 340°C à 360°C
Épaisseur du film 0,4 μm
Longueur (métrique) 20 m
Quantité 1/boîte