Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 1 OPTIMA™, D.E. de 0,5 mm
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsDescription
Phase apolaire composée à 100 % de diméthylpolysiloxane pour une utilisation en chromatographie en phase gazeuse.
- Phases similaires : OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
- Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat d’essai
- Températures maximales : 340°C pour le fonctionnement isotherme, 360°C pour les isothermes courts dans un programme de température
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Analyse de la séparation des composants en fonction des points d’ébullition |
| Épaisseur du film | 0,5 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Quantité | 1/boîte |
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| Type d’USP | G1, G2, G38 |
| Phase stationnaire | Optima™ 1 |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Plage de températures (métrique) | 340 °C à 360 °C |