Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 1 haute performance
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsSpécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| Type | Colonne capillaire GC haute performance |
| Diamètre (métrique) interne | 0,2 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 1 |
| Type d’USP | G1, G2, G38 |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Plage de températures | 340°C |
| Épaisseur du film | 0,1 μm |
| Longueur (métrique) | 25 m |
| Quantité | 1/boîte |