Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 MS GC
Code produit 10400132 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 m
15 m
25 m
30 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne unitSize
10400132 15 m 0,25 mm 1 pièce
10124561 30 m 0,25 mm 1 pièce
10134561 60 m 0,25 mm 1 pièce
10256611 25 m 0,2 mm 1 pièce
10409941 30 m 0,32 mm -
10052871 12 m 0,2 mm 1 pièce
10155181 50 m 0,2 mm 1 pièce
10318071 60 m 0,32 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10400132 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 726205.15
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire Optima™ 1 MS
Type d’USP G1, G2, G38
À utiliser avec (application) GC-MS, ECD, Analyses générales au niveau de la trace
Plage de températures 340°C à 360°C
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 15 m
Quantité 1/boîte