Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 17 Optima™
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 17 Optima™
Code produit 10786702 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15 m
15 m
25 m
25 m
30 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
36 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10786702 | 30 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10610352 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10736322 | 10 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10400902 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10596851 | 12 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 pièce |
| 10747852 | 25 m | 0,25 mm | 0,15 μm | 1 pièce |
| 10194651 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10174891 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 pièce |
| 10012981 | 25 m | 0,25 mm | 0,5 μm | - |
| 10608621 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10082961 | 25 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10639191 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10409171 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10276221 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10479551 | 25 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10689571 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10226471 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10042951 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10266221 | 30 m | 0,25 mm | 0,15 μm | 1 pièce |
| 10358451 | 30 m | 0,32 mm | 0,15 μm | 1 pièce |
| 10236471 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10431852 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10748042 | 50 m | 0,25 mm | 0,15 μm | 1 pièce |
| 10421662 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10256561 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10556511 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 pièce |
| 10338451 | 50 m | 0,2 mm | 0,5 μm | - |
| 10787082 | 50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | - |
| 10296561 | 50 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10184941 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | - |
| 10536501 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10576511 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | - |
| 10481272 | 60 m | 0,25 mm | 0,15 μm | 1 pièce |
| 10318261 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10595371 | 60 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10586691 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10786702
Supplier
Macherey-Nagel™
Supplier No.
726757.30
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 17 |
| Type d’USP | G1, G2, G38 |
| À utiliser avec (application) | Analyse de stéroïdes, Analyse des pesticides, Analyse de produits pharmaceutiques |
| Plage de températures | 320°C à 340°C |
| Épaisseur du film | 0,35 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Quantité | 1/boîte |