Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 17 Optima™
Code produit 10610352 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
12 m
15 m
15 m
25 m
25 m
30 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,15 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10610352 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 pièce
10736322 10 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10400902 15 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10596851 12 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
10747852 25 m 0,25 mm 0,15 μm 1 pièce
10194651 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10174891 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
10012981 25 m 0,25 mm 0,5 μm -
10608621 25 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10082961 25 m 0,2 mm 0,5 μm 1 pièce
10639191 25 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10409171 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10276221 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10479551 25 m 0,32 mm 0,35 μm 1 pièce
10689571 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10226471 25 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10042951 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10266221 30 m 0,25 mm 0,15 μm 1 pièce
10358451 30 m 0,32 mm 0,15 μm 1 pièce
10786702 30 m 0,32 mm 0,35 μm 1 pièce
10236471 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10431852 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10748042 50 m 0,25 mm 0,15 μm 1 pièce
10421662 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10256561 50 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10556511 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
10338451 50 m 0,2 mm 0,5 μm -
10787082 50 m 0,32 mm 0,25 μm -
10296561 50 m 0,32 mm 0,35 μm 1 pièce
10184941 50 m 0,32 mm 0,5 μm -
10536501 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10576511 60 m 0,25 mm 0,5 μm -
10481272 60 m 0,25 mm 0,15 μm 1 pièce
10318261 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10595371 60 m 0,32 mm 0,35 μm 1 pièce
10586691 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10610352 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 726848.10
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,1 mm
Phase stationnaire Optima™ 17
Type d’USP G1, G2, G38
À utiliser avec (application) Analyse de stéroïdes, Analyse des pesticides, Analyse de produits pharmaceutiques
Plage de températures 320°C à 340°C
Épaisseur du film 0,1 μm
Longueur (métrique) 10 m
Quantité 1/boîte