Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 1701 haute performance
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 1701 haute performance
Code produit 10506511 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
10 m
15 m
15 m
25 m
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 pièce
50 pièces
37 product options available for selection
| Artikelnummer. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10506511 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10328071 | 10 m | 0,32 mm | 0,25 μm | - |
| 10022931 | 10 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10526681 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10671492 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10758622 | 15 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10052951 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10736702 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10419751 | 25 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10002911 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10032851 | 25 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10526501 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10505551 | 25 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10296751 | 25 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10276941 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | - |
| 10012921 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10114711 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10144561 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | - |
| 10338401 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10776512 | 30 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10032951 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | - |
| 10429941 | 30 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10681492 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10348401 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10491272 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10649771 | 50 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10420322 | 50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 50 pièces |
| 10489551 | 50 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10768042 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10795932 | 50 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10523602 | 50 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10797272 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10516511 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10246941 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10042851 | 60 m | 0,32 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10246271 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10595381 | 60 m | 0,32 mm | 1 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 37 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
10506511
Lieferant
Macherey-Nagel™
Lieferanten-Nr.
726058.10
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| Type | Colonne capillaire GC haute performance |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 1701 |
| Type d’USP | G46 |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Plage de températures | 300°C à 320°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Quantité | 1/boîte |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?