Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 210 Optima™
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 210 Optima™
Code produit 10680332 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10680332 | 15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10596691 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10082991 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10715942 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10515571 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | - |
| 10505571 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10786502 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10516871 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | - |
| 10216901 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10003011 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10630722 | 50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10618621 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10226231 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10398351 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10368441 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10308361 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10680332
Fournisseur
Macherey-Nagel™
Code fournisseur
726877.15
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 210 |
| Type d’USP | G1, G2, G38 |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Plage de températures | 260°C à 280°C |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 15 m |
| Quantité | 1/boîte |