Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 210 Optima™
Code produit 10786502 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10786502 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10680332 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10596691 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10082991 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10715942 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10515571 25 m 0,25 mm 0,25 μm -
10505571 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10516871 30 m 0,32 mm 0,5 μm -
10216901 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10003011 50 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10630722 50 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10618621 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10226231 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10398351 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10368441 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10308361 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10786502 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 726877.30
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,5 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire Optima™ 210
Type d’USP G1, G2, G38
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Plage de températures 260°C à 280°C
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 30 m
Quantité 1/boîte