Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC 210 Optima™
Code produit 10003011 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10003011 50 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10680332 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10596691 25 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10082991 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10715942 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10515571 25 m 0,25 mm 0,25 μm -
10505571 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10786502 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10516871 30 m 0,32 mm 0,5 μm -
10216901 50 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10630722 50 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10618621 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10226231 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10398351 50 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10368441 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10308361 60 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10003011 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 726874.50
Il en reste null
Ajouter au panier
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire Optima™ 210
Type d’USP G1, G2, G38
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Plage de températures 260°C à 280°C
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 50 m
Quantité 1/boîte
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.