Spécification
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC), Analyse des amines polyfonctionnelles |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Quantité | 1/boîte |
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| Type d’USP | G1, G2, G38 |
| Phase stationnaire | Optima™ 5 Amine |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Plage de températures (métrique) | 300°C à 320°C |