Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 haute performance
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 haute performance
Code produit 10786142 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
10 m
15 m
25 m
25 m
30 m
30 m
50 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
44 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 10786142 | 25 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10621302 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10236561 | 10 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 10 pièces |
| 10746702 | 10 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10337971 | 10 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 pièce |
| 10206231 | 15 m | 0,53 mm | 1 μm | - |
| 10775932 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10630732 | 10 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10266371 | 25 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10002861 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10650342 | 25 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10092901 | 25 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10144991 | 25 m | 0,25 mm | 1 μm | - |
| 10620352 | 25 m | 0,2 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10286421 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | - |
| 10155091 | 25 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10690912 | 25 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10194791 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10631302 | 25 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 pièce |
| 10105091 | 25 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10649961 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10609001 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10378591 | 30 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10777082 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | - |
| 10699571 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | - |
| 10022871 | 30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10378301 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10546681 | 30 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 pièce |
| 10461472 | 30 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10062991 | 50 m | 0,25 mm | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10739752 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10165131 | 50 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10536511 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10715962 | 50 m | 0,2 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10194941 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | 1 pièce |
| 10144801 | 50 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10063051 | 50 m | 0,2 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10206851 | 50 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 pièce |
| 10266611 | 50 m | 0,53 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10690722 | 60 m | 0,25 mm | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10460892 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10556681 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10216851 | 60 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 pièce |
| 10104851 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10786142
Fournisseur
Macherey-Nagel™
Code fournisseur
726863.25
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 14-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Épaisseur du film | 0,5 μm |
| Longueur (métrique) | 25 m |
| Quantité | 1/boîte |
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| Type d’USP | G27 |
| Phase stationnaire | Optima™ 5 |
| Type | Colonne capillaire GC haute performance |
| Diamètre (métrique) interne | 0,2 mm |
| Plage de températures (métrique) | 340 °C |