Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire de GC Optima™ 5 HT
Code produit 12718152 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
15 m
30 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
12718152 15 m 0,25 mm 0,1 μm -
12758152 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
12738152 15 m 0,32 mm 0,1 μm 1 pièce
12707710 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
12768152 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
12728152 30 m 0,25 mm 0,1 μm 1 pièce
12717710 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
12748152 30 m 0,32 mm 0,1 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12718152 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 726102.15
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
À utiliser avec (équipement) Idéale pour les détecteurs MS, peut être rincée avec des solvants
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire Optima™ 5 HT
Type d’USP G27, G36
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Plage de températures 380°C à 400°C
Épaisseur du film 0,1 μm
Longueur (métrique) 15 m
Quantité 1/boîte