Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 5 MS Accent GC
Code produit 12472830 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 m
15 m
25 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
12472830 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
12422830 12 m 0,2 mm 0,35 μm 1 pièce
12442830 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
12452820 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
12492820 25 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
12452830 30 m 0,25 mm 0,25 μm -
12472820 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
12492830 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
12412830 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
12462820 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
12432830 50 m 0,2 mm 0,35 μm 1 pièce
12462830 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
12482830 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
12402840 60 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
12482820 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
12402830 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12472830 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 725825.30
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Diamètre (métrique) 0,4 mm
À utiliser avec (équipement) Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire Optima™ 5 MS Accent
Type d’USP G1, G2, G38
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Plage de températures 320°C à 340°C
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 30 m
Quantité 1/boîte