Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 5 MS GC
Code produit 10556691 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
12 m
12 m
15 m
25 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10556691 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
10256801 12 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
10546501 25 m 0,2 mm 0,35 μm 1 pièce
10471272 25 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10610342 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10639381 12 m 0,2 mm 0,35 μm 1 pièce
10479161 15 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10506331 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
10348301 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10679951 50 m 0,2 mm 0,35 μm 1 pièce
10708432 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10254092 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 pièce
10620342 30 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
10688991 50 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10429551 30 m 0,25 mm 1 μm 1 pièce
10286221 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10536331 60 m 0,25 mm 0,5 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 10556691 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 726210.25
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,2 mm
Phase stationnaire Optima™ 5 MS
Type d’USP G27, G36
À utiliser avec (application) GC-MS, ECD
Plage de températures 320°C à 340°C
Épaisseur du film 0,2 μm
Longueur (métrique) 25 m
Quantité 1/boîte