Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Performance
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Performance
Code produit 10421472 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
15 m
25 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
15 pièces
32 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Épaisseur du film | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10421472 | 10 m | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10368351 | 15 m | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10629961 | 15 m | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10516161 | 15 m | 1 μm | 1 pièce |
| 10194701 | 15 m | 5 μm | 15 pièces |
| 12897361 | 15 m | 5 μm | 1 pièce |
| 10266321 | 25 m | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10556861 | 25 m | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10236421 | 25 m | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10459551 | 25 m | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10490312 | 25 m | 1 μm | 1 pièce |
| 10577041 | 25 m | 3 μm | 1 pièce |
| 10104711 | 25 m | 5 μm | 1 pièce |
| 10378351 | 30 m | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10195031 | 30 m | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10728432 | 30 m | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10053001 | 30 m | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10680912 | 30 m | 1 μm | 1 pièce |
| 10776132 | 30 m | 3 μm | 1 pièce |
| 10134941 | 50 m | 0,1 μm | 1 pièce |
| 10308171 | 30 m | 5 μm | 1 pièce |
| 10378541 | 50 m | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10489741 | 50 m | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10012871 | 50 m | 1 μm | - |
| 10195081 | 50 m | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10042991 | 50 m | 3 μm | 1 pièce |
| 10092961 | 60 m | 0,1 μm | - |
| 10640152 | 60 m | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10641112 | 60 m | 0,35 μm | 1 pièce |
| 10216661 | 60 m | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10194551 | 60 m | 1 μm | 1 pièce |
| 10052991 | 60 m | 3 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10421472
Fournisseur
Macherey-Nagel™
Code fournisseur
726313.10
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| Type | Colonne capillaire GC haute performance |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 5 |
| Type d’USP | G27 |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Plage de températures | 340°C |
| Épaisseur du film | 0,1 μm |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Quantité | 1/boîte |