Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 5 Performance
Code produit 12897361 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
15 m
15 m
25 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
15 pièces
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Épaisseur du film unitSize
12897361 15 m 5 μm 1 pièce
10421472 10 m 0,1 μm 1 pièce
10368351 15 m 0,1 μm 1 pièce
10629961 15 m 0,25 μm 1 pièce
10516161 15 m 1 μm 1 pièce
10194701 15 m 5 μm 15 pièces
10266321 25 m 0,1 μm 1 pièce
10556861 25 m 0,35 μm 1 pièce
10236421 25 m 0,25 μm 1 pièce
10459551 25 m 0,5 μm 1 pièce
10490312 25 m 1 μm 1 pièce
10577041 25 m 3 μm 1 pièce
10104711 25 m 5 μm 1 pièce
10378351 30 m 0,1 μm 1 pièce
10195031 30 m 0,25 μm 1 pièce
10728432 30 m 0,35 μm 1 pièce
10053001 30 m 0,5 μm 1 pièce
10680912 30 m 1 μm 1 pièce
10776132 30 m 3 μm 1 pièce
10134941 50 m 0,1 μm 1 pièce
10308171 30 m 5 μm 1 pièce
10378541 50 m 0,25 μm 1 pièce
10489741 50 m 0,35 μm 1 pièce
10012871 50 m 1 μm -
10195081 50 m 0,5 μm 1 pièce
10042991 50 m 3 μm 1 pièce
10092961 60 m 0,1 μm -
10640152 60 m 0,25 μm 1 pièce
10641112 60 m 0,35 μm 1 pièce
10216661 60 m 0,5 μm 1 pièce
10194551 60 m 1 μm 1 pièce
10052991 60 m 3 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Code produit 12897361 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 726934.15
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,5 mm
Type Colonne capillaire GC haute performance
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire Optima™ 5
Type d’USP G27
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Plage de températures 340°C
Épaisseur du film 5 μm
Longueur (métrique) 15 m
Quantité 1/boîte