Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ d-6
Code produit 10216371 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
25 m
30 m
30 m
50 m
60 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film unitSize
10216371 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 pièce
10368301 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10600152 30 m 0,53 mm 1 μm 1 pièce
10698991 25 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
10194981 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10699951 30 m 0,32 mm 0,35 μm 1 pièce
10690142 30 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
10358301 50 m 0,2 mm 0,2 μm 1 pièce
10256941 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 pièce
10689951 60 m 0,32 mm 0,25 μm 1 pièce
10256271 60 m 0,32 mm 0,35 μm 1 pièce
10040462 60 m 0,32 mm 1 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10216371 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 726490.10
Spécification
Diamètre (métrique) 0,4 mm
À utiliser avec (équipement) Idéal pour les détecteurs MSD et PND
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,1 mm
Phase stationnaire Optima™ d-6
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Épaisseur du film 0,1 μm
Longueur (métrique) 10 m
Quantité 1/boîte