Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Idéal pour les détecteurs MSD et PND |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,32 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ d-6 |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Épaisseur du film | 0,35 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Quantité | 1/boîte |