Learn More
Kit de démarrage pour solvants LC/MS Optima™, comprend 1 L d’acétonitrile, 1 L de méthanol, 1 L d’Ipa et 1 L d’eau Optima™ de grade LC/MS
Code produit 11988379 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 coffret
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11988379 1 coffret 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11988379 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur LCMSKIT
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Kit de démarrage avec réactifs et flacon en verre ambré pour le développement de la phase mobile pour LC/MS
  • Le kit de démarrage comprend un flacon en verre ambré de 1 L pour chacun des réactifs suivants :
    • A955-1 , Acétonitrile Optima LC/MS
    • A456-1. Optima LC/MS Méthanol
    • A461-1, Optima LC/MS IPA
    • W6-1, Optima LC/MS eau
  • Le flacon en verre ambré vide de 1 L est inclus pour mélanger les réactifs pour la phase mobile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 coffret
À utiliser avec (application) Création de la phase mobile
Type de produit Kit de démarrage pour solvants LC/MS