Learn More
Grant Instruments™ Kit bain à circulation réfrigéré Optima™
Code produit 12777859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
120/230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12777859 120/230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12777859 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur LTC4R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9995.00€
    9058.68€ / 1 pièces
    Économisez 936.32€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Offre des performances exceptionnelles pour les applications courantes et sophistiquées nécessitant un contrôle précis de la température dans la plage de -30 à 100 °C. Grant Instruments™ Optima™ Le kit de bain à circulation réfrigérée comprend le circulateur de chauffage TX150 et un réservoir/unité de réfrigération R4, avec des tubes isolés et des clips pour former un système prêt à l'emploi.
  • Pompe puissante pour une circulation externe, débit maximal 18 l/min, pression maximale 310 mbar
  • Écran couleur QVGA TFT
  • Point de consigne, plus trois valeurs de température préréglées et réglables
  • Fonction de minuterie pour le temps de réaction, 99 heures, 59 minutes, avec alarme sonore et commande de chauffage
  • La fonction de sécurité de la sélection de liquide s’adapte à la plage de températures ou à la puissance du chauffage
  • Affichage de l’indication de défaut
  • Relais programmable
  • Réétalonnage par l’utilisateur en deux points des sondes internes et externes (TXPEP, TXSEP)
  • Réglage du décalage pour des performances isothermes optimales
  • Peut être programmé pour allumer et éteindre la réfrigération pendant un programme de chauffage et de refroidissement
  • Capacité de mémoire pour un programme d’au plus 30 segments
  • Plusieurs langues disponibles : anglais, français, allemand, espagnol et italien
  • Protection contre niveau de liquide faible par interrupteur à flotteur
  • Coupure en cas de surchauffe réglable
  • Pince accessoire pratique disponible pour montage sur récipients
  • Stabilité ±0,1°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Le kit comprend un Thermostat à circulation chauffant TX150 et une cuve / unité de réfrigération R4
Capacité (métrique) 20 L
Gamme de températures de -30°C à +100°C
Tension 120/230 V