Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffant numérique Optima™ série TFX200
Description
- L’écran TFT QVGA couleur affiche clairement les températures réelles et définies, la vitesse de la pompe et des icônes de statut
- Sondes externes TXSEP et TXPEP pour la surveillance et le contrôle de la température de charges distantes
- Les icônes et les menus intuitifs de l’écran permettent une configuration rapide et précise
- USB L'interface permet la connexion à un PC ou un ordinateur portable pour la programmation ou l'enregistrement de données.
- Facilité de configuration des fonctions automatisées de profilage et de contrôle de la température
- Le TXF200 peut stocker jusqu'à 10 programmes contenant 100 segments.
- Pompe intégrale puissante à débit variable à plusieurs étages, débit maximal 23 L/min
- Étalonnage par l’utilisateur en deux points pour une précision optimale
- Coupure en cas de surchauffe réglable - Paramètres d’alarme signalant les températures hautes et basses variables - Configurable pour changer un relais
- Facultatif Labwise™ Logiciel PC pour la configuration du programme, l'enregistrement des données et la création de graphiques en temps réel
- Plage de refroidissement/chauffage maximale (en fonction de la taille du réservoir) : température ambiante de +5 à 99 °C avec réservoir en plastique (P), ou -15 °C° jusqu'à 200 °C °avec de l'acier inoxydable (ST ) réservoir
- Stabilité ±0,01 °C
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 26 L |
| Débit | 22 l/min |
| Gamme de températures | -15°C à +200°C |
| Comprend | Interface de communication USB et RS232 |
| Matériau | Réservoir en acier inoxydable |
| Pression max. | 530 mbar |
| Modèle | TXF200-ST26 |
| Stabilité de la température | ±0,01°C |
| Dimensions (L x l x H) | 535 x 340 x 270 mm |
| Largeur (métrique) intérieure | 200 mm |
| Afficher plus |