Learn More
Grant Instruments™ Bain à circulation chauffant numérique Optima™ série TFX200
Product Code. 12787849
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
12 L
26 L
38 L
Dimensions (L x l x H):
332 x 360 x 215 mm
335 x 187 x 215 mm
535 x 340 x 270 mm
733 x 338 x 260 mm
Gamme de températures:
-15°C à +200°C
0°C à 200°C
Matériau:
Réservoir en acier inoxydable
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Gamme de températures Matériau Unit Size
12787849 12 L 332 x 360 x 215 mm 0°C à 200°C Réservoir en acier inoxydable 1 pièce
12777849 5 L 335 x 187 x 215 mm 0°C à 200°C Réservoir en acier inoxydable 1 pièce
12707859 26 L 535 x 340 x 270 mm -15°C à +200°C Réservoir en acier inoxydable 1 pièce
12717859 38 L 733 x 338 x 260 mm -15°C à +200°C Réservoir en acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12787849 Supplier Grant Instruments™ Supplier No. TXF200ST12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3190.00€
    2840.19€ / 1 pièces
    Économisez 349.81€
    10% de réduction
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Offrent des performances exceptionnelles pour les applications nécessitant une régulation de la température précise jusqu’à un maximum de 200°C. Le bain à circulation chauffant numérique Grant Optima™ série TFX200 intègre la fonction Intelligent Control Optimisation™ (ICO) de régulation de la température PID intelligente et adaptative. Le système est également équipé d’une pompe puissante.
  • L’écran TFT QVGA couleur affiche clairement les températures réelles et définies, la vitesse de la pompe et des icônes de statut
  • Sondes externes TXSEP et TXPEP pour la surveillance et le contrôle de la température de charges distantes
  • Les icônes et les menus intuitifs de l’écran permettent une configuration rapide et précise
  • USB L'interface permet la connexion à un PC ou un ordinateur portable pour la programmation ou l'enregistrement de données.
  • Facilité de configuration des fonctions automatisées de profilage et de contrôle de la température
  • Le TXF200 peut stocker jusqu'à 10 programmes contenant 100 segments.
  • Pompe intégrale puissante à débit variable à plusieurs étages, débit maximal 23 L/min
  • Étalonnage par l’utilisateur en deux points pour une précision optimale
  • Coupure en cas de surchauffe réglable - Paramètres d’alarme signalant les températures hautes et basses variables - Configurable pour changer un relais
  • Facultatif Labwise™ Logiciel PC pour la configuration du programme, l'enregistrement des données et la création de graphiques en temps réel
  • Plage de refroidissement/chauffage maximale (en fonction de la taille du réservoir) : température ambiante de +5 à 99 °C avec réservoir en plastique (P), ou -15 °C° jusqu'à 200 °C °avec de l'acier inoxydable (ST ) réservoir
  • Stabilité ±0,01 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 12 L
Débit 22 l/min
Gamme de températures 0°C à 200°C
Comprend Interface de communication USB et RS232
Matériau Réservoir en acier inoxydable
Pression max. 530 mbar
Modèle TXF200-ST12
Stabilité de la température ±0,01°C
Dimensions (L x l x H) 332 x 360 x 215 mm
Largeur (métrique) intérieure 150 mm
Hauteur (métrique) 215 mm
Profondeur (métrique) intérieure 300 mm
Tension 120/230 V
Puissance 1840 W
Fréquence 50/60 Hz