Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes GC
- Colonnes capillaires GC
- Macherey-Nagel™ Colonne capillaire WAX GC Optima™
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire WAX GC Optima™
Code produit 10296461 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
2 μm
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10296461 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10439551 | 25 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10184981 | 25 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 12482840 | 25 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 10092971 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10630342 | 30 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10013001 | 30 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10709804 | 30 m | 0,53 mm | 1 μm | 1 pièce |
| 12472840 | 30 m | 0,53 mm | 2 μm | 1 pièce |
| 10620152 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10506161 | 50 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10206371 | 50 m | 0,32 mm | 0,25 μm | - |
| 10737472 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
| 10670912 | 60 m | 0,32 mm | 0,5 μm | 1 pièce |
| 10062971 | 60 m | 0,32 mm | 0,25 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
10296461
Fournisseur
Macherey-Nagel™
Code fournisseur
726600.25
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 13-08-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Analyse des solutions aqueuses, Solutions aqueuses |
| Épaisseur du film | 0,25 μm |
| Longueur (métrique) | 25 m |
| Quantité | 1/boîte |
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| Type d’USP | G16 |
| Phase stationnaire | Optima™ WAX |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Plage de températures (métrique) | 240°C à 250°C |