Learn More
Labnet™ Thermocycleur MultiGene™ OptiMax
Description
- Grand écran LCD
- Plusieurs modèles préprogrammés fournis
- Optimisation de la température à 2 étapes intégrée standard
- Protocoles d’atterrissage et d’incrémentation de temps
- La température du couvercle peut être sélectionnée
- Des vitesses de montée plus rapides permettent de faire plus de travail
- Pas de condensation après refroidissement pendant la nuit à 4°C
Spécification
Spécification
| Plage de températures (métrique) | 4 à 99,9 °C |
| Capacité | 1 plaque à 96 puits, 12 barrettes de 8 tubes de 0,2 mL, 96 tubes de 0,2 mL |
| Tension | 120 à 240 V |
| Type de produit | Thermocycleur Multigene |
| Hauteur (métrique) | 250 mm |
| Garantie | 3 ans |
| Profondeur (métrique) | 420 mm |
| Fréquence | 50 à 60 Hz |
| Longueur (métrique) | 240 mm |
| Interface utilisateur | RS232 |
| Afficher plus |