Learn More
SHP Steriltechnik AG Option V Laboklav 25, Aspirateur
Code produit 31908832
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Autoclaves, Laboklav 25, Laboklav ECO
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31908832 Autoclaves, Laboklav 25, Laboklav ECO 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908832 Fournisseur SHP Steriltechnik AG Code fournisseur 21.0000.001.004
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
La Laboklav série 25 peut être optionnellement équipée d’options d’aspirateur.
  • Pré-vide permanent ou fractionné pour une élimination optimale de l’air
  • Pénétration sûre de la vapeur dans les éléments de stérilisation difficiles à évacuer
  • Résultats de stérilisation reproductible conformément à la norme DIN 58951-2
  • Séchage sous vide pour un post-séchage efficace des articles emballés
  • Le condensat est éliminé de manière fiable de l’emballage
  • Cela évite le transfert supplémentaire vers un meuble de séchage
  • Adapté aux articles solides, humides ou emballés
Spécification
À utiliser avec (équipement) Autoclaves, Laboklav 25, Laboklav ECO
Modèle Option V Laboklav 25 et ECO
Type de produit Vide pour autoclave