Learn More
Corning™ Tête LSE™ en option
Artikelnummer. 11981981 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Capacité:
12 tubes de 1,5 à 2 ml
2 tubes de 50 ml
4 tubes de 15 ml
Packungsgröße:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Capacité Packungsgröße
11981981 2 tubes de 50 ml 1 pièce
11961981 12 tubes de 1,5 à 2 ml 1 pièce
11971981 4 tubes de 15 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11981981 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 480107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    93.87€ / 1 pièces
    Économisez 7.13€
    7% de réduction
Expédition estimée: 05-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Pour une utilisation avec différentes tailles de tubes.
Il s’agit d’une tête pour tubes en option, maintenue horizontalement, à utiliser avec l’agitateur à vortex Corning™ LSE™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacité 2 tubes de 50 ml
Type de produit Tête en option
À utiliser avec (équipement) Mélangeur vortex Corning™ LSE™
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.