Learn More
Dell Technologies™ OptiPlex XE4 Data System PC
Code produit 31908733 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
TRACE 1600 Series GC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
31908733 TRACE 1600 Series GC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31908733 Fournisseur Dell Technologies™ Code fournisseur 1R1192660013
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dell OptiPlex XE4 PC configured for Thermo Scientific chromatography systems, optimized for instrument control and data acquisition.
  • Dell OptiPlex XE4 minitower PC configured for Thermo Scientific chromatography systems
  • Pre-installed Windows 10 Enterprise LTSC IoT 2021 operating system
  • Intel Core i7-12700 processor (12 cores, up to 4.9 GHz, 65 W)
  • 32 GB DDR5 RAM for data processing
  • 1 TB M.2 2230 PCIe NVMe solid state drive for data storage
  • Integrated Intel graphics
  • Dell UltraSharp 27 in. monitor (P2725H) included
  • 8x DVD±RW slimline optical disk drive
  • Dell KB-522 wired business multimedia USB keyboard (US English, QWERTY)
  • Dell MS116 USB optical mouse
  • Internal speaker
  • 500 W internal power supply unit (92% efficiency)
  • Intel vPro Enterprise platform support
  • Intel I225 2.5GbE PCIe network interface card
  • Configured for instrument control and data acquisition applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Dell Optiplex XE4 Computer
À utiliser avec (équipement) TRACE 1600 Series GC
Comprend Dell UltraSharp 27 in. Monitor