Description
- Remplissez moins souvent, réduisez les pénuries de papier et économisez de l'espace de stockage : ce papier toilette compact sans mandrin contient 3 fois plus de papier et utilise deux fois moins d'espace de stockage que les rouleaux classiques.
- Réduisez vos déchets avec du papier toilette sans mandrin, qui ne comporte ni mandrin ni emballage.
- Choisissez parmi une large gamme de Tork OptiServe™ Des distributeurs sans noyau pour répondre aux différents besoins des sanitaires, vous permettant ainsi d'utiliser des recharges sans noyau dans tout l'établissement.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tissu de salle de bain |
| Longueur (impériale) | 103.13 yd. |
| Longueur (métrique) | 94.3 m |
| Largeur (impériale) | 3,66 in |
| Largeur (métrique) | 9.3 cm |
| Couleur | Blanc |
| Épaisseur | 2 plis |