Learn More
OPTIZYME™ 10x tampon 4, Fisher BioReagents™
Code produit 11924862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11924862 5 x 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11924862 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP80871
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Composition des tampons 1X :
33 mM Tris-acétate (pH 7,9 à °°C) ; 10 mM acétate de magnésium ; 66 mM acétate de potassium ; BSA 0,1 mg/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer 4
Forme physique Liquide
Quantité 5 x 1 ml
Formule 33mM Tris Acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Magnesium Acetate, 66mM Potassium Acetate, 0.1mg/mL BSA