Learn More
OPTIZYME™ 10x tampon BamHI, Fisher BioReagents™
Code produit 11944862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11944862 5 x 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11944862 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP80891
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Composition des tampons 1X :
10 mM de tris-HCI (pH 8,0 à 37°C), 5 mM de MgCl2, 100 mM de KCl, 0,02 % de Triton X-100, 0,1 mg/ml de BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer BamHI
Forme physique Liquide
Quantité 5 x 1 ml
Formule 10mM Tris HCl (pH 8 at 37°C), 5mM MgCl2, 100mM KCl, 0.02 % Triton™ X-100, 0.1mg/mL BSA