Learn More
OPTIZYME™ 10x tampon Kpnl, Fisher BioReagents™
Code produit 11994862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11994862 1 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11994862 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP80941
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Composition des tampons 1X :
10 mM de tris-HCl (pH 7,5 à 37°C), 10 mM de MgCl2, 0,02 % de Triton X-100 et 0,1 mg/ml de BSA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 10X Buffer KpnI
Forme physique Liquide
Quantité 1 ml
Formule 10mM Tris HCl (pH 7.5 at 37°C), 10mM MgCl2, Triton™ X 100 0.02%, 0.1mg/mL BSA