Learn More
OPTIZYME™ BglI, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
2000 U
Description
5’...G C C N N N N^N G G C...3’
3’...C G G N^N N N N C C G...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X3
Conditions pour 100 % d’activité :
- 1Tampon X OPTIZYME 3 : Tris-HCl 50 mM (pH 7,5 à 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCI et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 37°C
- Tampon 1 : 0 - 20 %
- Tampon 2 : 50 - 100 %
- Tampon 3 : 100 %
- Tampon 4 : 0 - 20 %
- Tampon 5 : 100 %
- 10mM Tris-HCl (pH 7,5 à 25°C), 300 mM NaCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
- 5’...GCm5CW GGNNGGC...3’
- 5’...GCm5C G(N)3m5C GGC...3’
- 5’...GCC(N)5GGm5C G...3’
- 5’...m5C GCC(N)5GGm5C G...3’
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Composants | 25 à 50 % d’eau, > 50 % de glycérine |
| Température de l’incubateur | 37°C |
| pH | 7,4 |
| À utiliser avec (application) | > 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec BglI |
| Tampon de stockage | 10 mM de Tris HCl (pH 7,5 à 25°C), 300 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM d’EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, 50 % de glycérol |
| Contenu et stockage | Garder le récipient hermétiquement fermé |
| Quantité | 2000 U |
| Site de coupe | GCCNNNN.NGGC |
| Type de produit | BglI |
| Afficher plus |