Learn More
OPTIZYME™ BglII, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
1000 U
2500 U
Conditionnement:
1 pièce
Description
5’…A^G A T C T...3’
3’…T C T A G^A...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X3
Conditions pour 100 % d’activité :
- Tampon OPTIZYME 1X 3 : Tris-HCl 50 mM (pH 7,5 à 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCI et BSA 0,1 mg/ml
- Laissez incuber à 37°C
- Tampon 1 : 0 - 20 %
- Tampon 2 : 20 - 50 %
- Tampon 3 : 100 %
- Tampon 4 : 0 - 20 %
- Tampon 5 : 50 - 100 %
- Tris-HCI 10 mM (pH 8,2 à 25°C), 200 mM Kcl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
- AGM6ATCT
- 5’…TGm6AGATCT(N)3 TGCT...3’
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Composants | 25 à 50 % d’eau, >50 % de glycérine, 1 à 2,5 % de chlorure de sodium |
| Température de l’incubateur | 37°C |
| pH | 7,4 |
| À utiliser avec (application) | > 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec BglII |
| Tampon de stockage | 10 mM de Tris HCl (pH 8,2 à 25°C), 200 mM de KCl, 1 mM de DTT, 0,1 mM d’EDTA, 0,5 mg/ml de BSA, 50 % de glycérol |
| Contenu et stockage | Garder le récipient hermétiquement fermé |
| Quantité | 2500 U |
| Site de coupe | A.GATCT |
| Type de produit | BglII |
| Afficher plus |