Learn More
OPTIZYME™ Bpil (BBSI), Fisher BioReagents™
Marque:  Fisher Bioreagents BP8072-1
Code nomenclature Nacres: NA.53
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11974822
  • 417.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
5’...G A A G A C (N)2^...3’
3’...C T T C T G (N)6^...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X2
Conditions pour 100 % d’activité :
  • 1Tampon X OPTIZYME 2 : Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 37°C), 10 mM MgCl2, 50 mM NaCI et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 37°C
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 20 - 50 %
  • Tampon 2 : 100 %
  • Tampon 3 : 50 - 100 %
  • Tampon 4 : 50 - 100 %
  • Tampon 5 : 50 - 100 %
Tampon de stockage :
  • 10mM Tris-HCl (pH 7,4 à 25°C), 100 mM Kcl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
  • Ligature et nouveau clivage :
  • Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une surdigestion 50 fois plus importante avec BpiI.
  • Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Un minimum de 5 unités de BpiI est requis pour la digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incorporé à l’agarose en 16 heures.
  • Remarque :
    • BpiI clive en aval de son site de reconnaissance et peut générer n’importe quel 5’-excédant de base 4 souhaité. Cette fonctionnalité est utile pour le clonage direct de produits PCR.
  • Effets de méthylation :
  • Dam : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • CpG : Possibilité de chevauchement - aucun effet.
    • 5’...GAAGAm5C G...3’
  • 3’...CTTCT Gm5C...5’
  • (Aucun effet sur le clivage)
    • 5’...m5C GAAGAC...3’
  • 3’… GM5CTTCTG...5’
  • (Aucun effet sur le clivage)
  • EcoKI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • EcoBI : Risque de chevauchement - effet non déterminé
  • Spécification
    Spécification
    10 U/μl
    37°C
    > 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec BpI
    Garder le récipient hermétiquement fermé
    GAAGAC(2/6).
    Liquide
    25 à 50 % d’eau, > 50 % de glycérine
    7,4
    10 mM de Tris HCl (pH 7,4 à 25°C), 100 mM de KCl, 1 mM d’DTT, 1 mM de EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, 50 % de glycérol
    1000 U
    BpI
    Suggestions de produits
    Suggestions de produits
    Vidéos
    FDS Documents