Learn More
ADN polymérase I OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Description
OPTIZYME™ L'ADN Pol I est une ADN polymérase dépendante d'une matrice qui catalyse l'étape 5'-> synthèse d'ADN 3', et présente 3'-> 5'-exonucléase, 5'-> Activité de l'exonucléase 3' et de la RNase H.
Applications et caractéristiques :
- OPTIZYME L'ADN polymérase I marque l'ADN par translation de coupure en conjonction avec la DNase I.
- Synthèse de l’ADNc du deuxième brin en conjonction avec la RNase H.
- Incorporation des nucléotides modifiés (p. ex., des nucléotides marqués à la biotine, la digoxigénine, l’amino-allyle ou par fluorescence)
- Actif dans les tampons pour OPTIZYME Enzymes de restriction et transcriptases inverses.
Fourni avec :
10X OPTIZYME Tampon pour ADN Pol I : Tris-HCl 500 mM (pH 7,5 à 25 °C), MgCl₂ 100 mM, DTT 10 mM.
Source : E. coli cellules avec un gène polA cloné pour le contrôle qualité d'E. coli
:
Sans endodésoxyribonucléase
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7,5 |
| À utiliser avec (application) | L’ADN polymérase I étiquette l’ADN par traduction de coupure en conjonction avec la DNase I, synthèse de l’ADNc à deuxième brin en conjonction avec la RNase H, incorporation de nucléotides modifiés, transcriptases inverses |
| Tampon de stockage | Tampon 10X OPTIZYME™ DNA Pol I :Tris HCl 500 mM (pH 7,5 à 25°C), MgCl2 100 mM, DTT 10 mM |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Source | Cellules d’E. coli avec un gène polymérase cloné |
| Quantité | 2500 U |
| Type de produit | DNA Polymerase I |
| Forme | Liquide |