Learn More
OPTIZYME™ HpaII, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
1000 U
Conditionnement:
1 pièce
Description
5’…C^C G G...3’
3’…G G C^C...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X4
Conditions pour 100 % d’activité :
- Tampon OPTIZYME 1X 4 : 33 mM de tris-acétate (pH 7,9 à 37°C), 10 mM de Mg-acétate, 66 mM de K-acétate et 0,1 mg/ml de BSA
- Laissez incuber à 37°C
- Tampon 1 : 50 - 100 %
- Tampon 2 : 50 - 100 %
- Tampon 3 : 0 - 20 %
- Tampon 4 : 100 %
- Tampon 5 : 20 - 50 %
- 10mM Tris-HCl (pH 7,4 à 25°C), 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
- CCGG
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Composants | 25 à 50 % d’eau, > 50 % de glycérine |
| Température de l’incubateur | 37°C |
| À utiliser avec (application) | >95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec HaeIII |
| Tampon de stockage | 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 à 25°C), 100 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 1 mM d’EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, 50 % de glycérol |
| Contenu et stockage | Garder le récipient hermétiquement fermé |
| Quantité | 1000 U |
| Site de coupe | C.CGG |
| Type de produit | HpaII |
| Forme | Liquide |