Learn More
OPTIZYME™ MspI (HpaII), Fisher BioReagents™
Code produit 11974802
Change view
Click to view available options
Quantité:
3000 U
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11974802 3000 U 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11974802 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP80481
Demander un format en vrac ou personnalisé
5’…C^C G G...3’
3’…G G C^C...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X4
Conditions pour 100 % d’activité :
  • Tampon OPTIZYME 1X 4 : 33 mM de tris-acétate (pH 7,9 à 37°C), 10 mM de Mg-acétate, 66 mM de K-acétate et 0,1 mg/ml de BSA
  • Laissez incuber à 37°C
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 50 - 100 %
  • Tampon 2 : 50 - 100 %
  • Tampon 3 : 0 - 20 %
  • Tampon 4 : 100 %
  • Tampon 5 : 0 - 20 %
Tampon de stockage :
  • 10 mM de phosphate de potassium (pH 7,5 à 25°C), 200 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 1 mM d’EDTA, 0,2 mg/ml de BSA et 50 % (v/v) de glycérol
  • Ligature et nouveau clivage :
  • Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une surdigestion 50 fois plus importante avec MspI.
  • Remarque :
    • Lorsque le C est externe dans la séquence : Le CCGG est méthylé, le MspI et le HpaII ne peuvent pas se cliver. Le MSPI est un isoschizomère de HpaII. Cependant, contrairement à HpaII, MspI peut cliver la séquence lorsque le résidu C interne est méthylé.
  • Extrémités compatibles : Bsp119I, Bsu15I, Hin1I, Hin6I, MaeII, Narl, Psp1406I, SsiI, TaqI, XmiI
  • Effets de méthylation :
  • Dam : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • CpG : Chevauche complètement - aucun effet
    • CCGG
  • (Aucun effet sur le clivage)
  • EcoKI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • EcoBI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 10 U/μl
    Composants Tampon 10X OPTIZYME™ 4
    Température de l’incubateur 37°C
    pH 7,4
    À utiliser avec (application) Clonage de gènes et génotypage d’ADN
    Tampon de stockage 10 mM de phosphate de potassium (pH 7,5 à 25°C), 200 mM de NaCl, 1 mM de DTT, 1 mM d’EDTA, 0,2 mg/ml de BSA et 50 % de glycérol
    Quantité 3000 U
    Site de coupe C.CGG
    Type de produit MspI
    Forme Liquide