Learn More
OPTIZYME™ NsiI (Mph1103I) Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
1000 U
Conditionnement:
1 pièce
Description
5’...A T G C A^T...3’
3’...T^A C G T A...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X5
Conditions pour 100 % d’activité :
- Tampon OPTIZYME 1X 5 : Tris-HCl 10 mM (pH 8,5 à 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl et 0,1 mg/ml BSA
- Laissez incuber à 37°C
- Tampon 1 : 0 – 20 %
- Tampon 2 : 50 - 100 %
- Tampon 3 : 20 - 50 %
- Tampon 4 : 50 - 100 %
- Tampon 5 : 100 %
- Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), 200 mM KCI, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Composants | 25 à 50 % d’eau, >50 % de glycérine, 1 à 2,5 % de chlorure de potassium |
| pH | 7,4 |
| À utiliser avec (application) | > 90 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec Not I |
| Tampon de stockage | 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 à 25°C), 200 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM d’EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, 50 % de glycérol |
| Contenu et stockage | Garder le récipient hermétiquement fermé |
| Quantité | 1000 U |
| Site de coupe | ATGCA.T |
| Type de produit | NsiI |
| Forme | Liquide |