Learn More
OPTIZYME™ SalI, Fisher BioReagents™
Code produit 11954852
Change view
Click to view available options
Quantité:
2000 U
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11954852 2000 U
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11954852 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP80131
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
5’...G^T C G A C...3’
3’... C A G C T^G...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X3
Conditions pour 100 % d’activité :
  • Tampon OPTIZYME 1X 3 : 50 mM de tris-HCl (pH 7,5 à 37°C), 10 mM de MgCl2, 100 mM de NaCl et 0,1 mg/ml de BSA
  • Laissez incuber à 37°C
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 0 - 20 %
  • Tampon 2 : 0 - 20 %
  • Tampon 3 : 100 %
  • Tampon 4 : 0 - 20 %
  • Tampon 5 : 20 - 50 %
Tampon de stockage :
  • 10 mM de tris-HCl (pH 7,4 à 25°C), ,100 mM de Kcl, 1 mM de DTT, 0,1 mM d’EDTA, 0,2 mg/ml de BSA et 50 % (v/v) de glycérol
  • Ligature et nouveau clivage :
  • Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une surdigestion 50 fois plus importante avec SalI.
  • Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Un minimum de 5 unités de SalI est requis pour la digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incorporé à l’agarose en 16 heures.
  • Remarques :
    • Une faible concentration en sels, de fortes concentrations en glycérol (>5 %), un pH >8,0 ou un large excès d’enzyme peut induire une activité Star.
    • Les formes superenroulées de pBR322 et pUC requièrent une surdigestion 10 fois plus importante avec SalI pour obtenir une digestion complète.
    • L’incubation à 25°C se traduit par une activité de 50 à 75 %.
    Extrémités compatibles : Eco88I, SmoI, XhoI
    Effets de méthylation :
    Dam : Ne se chevauche jamais - aucun effet
    Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
    CpG : Chevauchement complet - bloqué
    • GTCGAC
  • (Le clivage est bloqué)
  • EcoKI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • EcoBI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 10 U/μl
    Composants 10X OPTIZYME™ Buffer 3
    Température de l’incubateur 37°C
    pH 7.4
    À utiliser avec (application) >95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec TaqI
    Tampon de stockage 10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    Quantité 2000 U
    Site de coupe G.TCGAC
    Type de produit SalI
    Forme Liquide