Learn More
OPTIZYME™ SmaI, Fisher BioReagents™
Description
5’...C C C ^G G G...3’
3’...G G G^C C C...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X4
Conditions pour 100 % d’activité :
- Tampon OPTIZYME 1X 4 : 33 mM de tris-acétate (pH 7,9 à 37°C), 10 mM de Mg-acétate, 66 mM de K-acétate et 0,1 mg/ml de BSA
- Laissez incuber à 30°C
- Tampon 1 : 50 - 100 %
- Tampon 2 : 0 - 20 %
- Tampon 3 : 0 - 20 %
- Tampon 4 : 100 %
- Tampon 5 : 0 - 20 %
- Tris-HCl 10 mM (pH 7,4 à 25°C), 100 mM KCI, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
- L’incubation à 37°C se traduit par une activité de 50 %. SmaI a une demi-vie de 15 min à 37°C.
- L’incubation à 25°C se traduit par une activité de 100 %.
- SmaI requiert K+ pour avoir une activité.
Dam : Ne se chevauche jamais - aucun effet
Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
CpG : Chevauchement complet - bloqué
- CCCGGG
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Composants | Tampon 10X OPTIZYME™ 4 |
| Température de l’incubateur | 30°C |
| pH | 7,4 |
| À utiliser avec (application) | > 90 % des fragments d’ADN pUC19 peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec SmaI |
| Tampon de stockage | 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 à 25°C), 100 mM de KCl, 1 mM d’EDTA, 1 mM de DTT, 0,2 mg/ml de BSA, 50 % de glycérol |
| Quantité | 1200 U |
| Site de coupe | CCC.GGG |
| Type de produit | SmaI |
| Forme | Liquide |