Learn More
OPTIZYME™ SpeI (Bcul), Fisher BioReagents™
Code produit 11924782
Change view
Click to view available options
Quantité:
400 U
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11924782 400 U 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11924782 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP80181
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
5’…A^C T A G T...3’
3’…T G A T C^A...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X4
Conditions pour 100 % d’activité :
  • Tampon OPTIZYME 1X 4 : 33 mM de tris-acétate (pH 7,9 à 37°C), 10 mM de Mg-acétate, 66 mM de K-acétate et 0,1 mg/ml de BSA
  • Laissez incuber à 37°C
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 50 - 100 %
  • Tampon 2 : 50 - 100 %
  • Tampon 3 : 0 - 20 %
  • Tampon 4 : 100 %
  • Tampon 5 : 20 - 50 %
Tampon de stockage :
  • Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 25°C), 300 mM KCI, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
  • Ligature et nouveau clivage :
  • Plus de 80 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et plus de 90 % d’entre eux peuvent être recoupés après digestion excessive 50 fois avec SpeI.
  • Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
    • Un minimum de 10 unités de SpeI est requis pour la digestion complète de 1 μg d’ADN adénovirus-2 incorporé à l’agarose en 16 heures.
  • Remarque : Dosé à l’aide d’ADN pUC19 DNA avec insert, contenant le site de reconnaissance BcuI.
  • Extrémités compatibles : XmaJI, Eco130I, NheI, XbaI
  • Effets de méthylation :
  • Dam : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • CpG : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • EcoKI : Risque de chevauchement - effet non déterminé
  • EcoBI : Risque de chevauchement - effet non déterminé
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 10 U/μl
    Composants 10X OPTIZYME™ Ecl136II, tampon SacI
    Température de l’incubateur 37°C
    pH 7.4
    À utiliser avec (application) > 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec SacI
    Tampon de stockage 10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM EDTA, 1mM DTT, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    Quantité 400 U
    Site de coupe A.CTAGT
    Type de produit Sacl
    Forme Liquide