Learn More
Ligase d’ADN OPTIZYME™ T4, Fisher BioReagents™
Description
L’ADN T4 ligase OPTIZYME™ catalyse la formation de liaisons phosphodiester entre les terminaux de phosphate 5’ et hydroxyl 3’ juxtaposés dans l’ADN ou l’ARN en duplex.
Applications et caractéristiques :
- L’ADN ligase T4 OPTIZYME™ est utilisé pour cloner des fragments d’ADN générés par des enzymes de restriction
- Ligature à extrémité collante rapide (10 min à température ambiante)
- Clonage des produits de PCR
- Ligature des liens d’oligonucléotides bicaténaires ou des adaptateurs à l’ADN
- Mutagenèse dirigée
- Polymorphisme de longueur des fragments amplifiés
- Détection d’ARN par ligase
- Réparation des cassures d’ADN, ARN en duplex ou d’ADN / ARN hybrides
- Active dans les tampons pour les enzymes de restriction OPTIZYME
Fourni avec :
- Tampon de ligase d’ADN T4 10X OPTIZYME : Tris-HCl 400 mM, MgCl2, 100 mM, DTT 100 mM, ATP 5 mM (pH 7,8 à 25°C)
- Solution OPTIZYME PEG 4000 à 50 % : 50 % (p/v) de polyéthylène glycol
Contrôle qualité :.
- Endo-, exodésoxyribonucléase, phosphatase et sans ribonucléase
- Testé fonctionnellement pour la ligature de fragments d’ADN d’extrémité cohésifs et émoussés
Spécification
Spécification
| Concentration | 5 U / μl |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7.5 |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour cloner des fragments d’ADN générés par des enzymes de restriction, le clonage des produits de PCR, la ligature des liens d’oligonucléotides bicaténaires ou des adaptateurs à l’ADN, la mutagénèse dirigée, le polymorphisme de longueur des fragments amplifiés, la détection des ARN ligase, la coupure |
| Tampon de stockage | OPTIZYME™ T4 DNA Ligase Buffer 10X: Tris HCl 400mM, MgCl2 100mM, DTT 100mM, ATP 5mM (7.8 pH at 25°C), OPTIZYME™ PEG 4000 Solution 50%: Polyethylene Glycol 50% (w/v) |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Source | Cellules d’E. coli avec un gène 30 cloné du bactériophage T4. |
| Quantité | 500 U |
| Type de produit | ADN ligase T4 |
| Forme | Liquide |