Learn More
ADN polymérase T4 OPTIZYME™, Fisher BioReagents™
Description
L’ADN pol T4 OPTIZYME™ est une ADN polymérase dépendante d’un modèle qui catalyse la synthèse 5’-3’ à partir de l’amorce d’ADN monocaténaire.
Applications et caractéristiques :
- L’ADN polymérase T4 OPTIZYME crée des extrémités franches d’ADN en remplissant les extrémités protubérantes 5’ ou en retirant les extrémités protubérantes 3’
- Création de produits de la PCR avec des extrémités 3’-dA protubérantes
- Mutagénèse dirigée par oligonucléotide et spécifique au site
- Synthèse de sondes d’ADN marquées (par réaction de remplacement)
- Clonage indépendant de la ligature des produits de PCR
- Active dans les tampons pour les enzymes de restriction OPTIZYME, les transcriptases inversées et la ligase d’ADN T4.
- 3Activité exonucléase 3’->5’
- Manque d’activité exonucléase 5’→3’
Fourni avec : Tampon d’ADN Pol
5X OPTIZYME T4 : Tris-HCI 335 mm (pH 8,8 à 25°C), 33 mm MgCl2, 5 mm DTT, 84 mm (NH4)2SO4
Source : Cellules d’E. coli avec un gène cloné 43 de bactériophage T4
Contrôle de la qualité :
Sans endodésoxyribonucléase
Spécification
Spécification
| Concentration | 5 U / μl |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7,5 |
| À utiliser avec (application) | Synthèse de sondes d’ADN marqué, création de produits de PCR avec des saillies 3’-dA, clonage indépendant de la ligature de produits de PCR, enzymes de restriction, transcriptases inverses et ligase d’DN T4. |
| Tampon de stockage | Tampon 5X OPTIZYME™ T4 DNA Pol :Tris HCl 335 mM (pH 8,8 à 25°C), MgCl2 33 mM, DTT 5 mM, (NH4)2SO4 84 mM |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Source | Cellules d’E. coli avec un gène 43 cloné du bactériophage T4. |
| Quantité | 100 U |
| Type de produit | ADN polymérase T4 |
| Forme | Liquide |