Learn More
Polynucléotide Kinase OPTIZYME™ T4, Fisher BioReagents™
Description
Le PNK T4 OPTIZYME™ catalyse le transfert de γ-phosphate de l’ATP au groupe 5’-OH d’ADN, d’ARN, d’oligonucléotides et de nucléosides 3’-monophosphates.
Applications et caractéristiques :
- Étiquettes pour PNK T4 OPTIZYME™ des 5’-terminaux d’acides nucléiques (à utiliser comme : sondes pour l’hybridation ou la cartographie des transcrits, amorces pour le séquençage de PCR ou d’ADN et marqueurs pour l’électrophorèse sur gel)
- Phosphorylation de 5’ des oligonucléotides, des produits de PCR, d’autres ADN ou ARN avant la ligature
- Phosphorylation d’amorces de PCR
- Élimination des groupes 3’-phosphate
- Actif dans les tampons pour les enzymes de restriction OPTIZYME, transcriptases inverses et ligase d’ADN T4
Fourni avec :
- Tampon de PNK T4 OPTIZYME 10X 1 (pour réaction de transfert) : 500 mM de tris-HCl (pH 7,6 à 25°C), 100 mM de MgCl2, 50 mM de DTT, 1 mM de spermidine
- Tampon de PNK T4 OPTIZYME 10X 2 (pour réaction d’échange) : 500 mM d’imidazole-HCl (pH 6,4 à 25°C), 180 mM de MgCl2, 50 mM de DTT, 1 mM de spermidine, 1 mM d’ADP
- 24 % PEG 6000 Sol pour PNK T4 : 24 % (p/v) de polyéthylène glycol 6000
Contrôle de la qualité :
- Endo-, exodésoxyribonucléase et sans ribonucléase
- Testé fonctionnellement pour le marquage de 5’-terminaux d’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 10 U/μl |
| Couleur | Incolore |
| pH | 7.5 |
| À utiliser avec (application) | Sondes pour l'hybridation ou la cartographie de la transcription, amorces pour le séquençage de PCR ou d’ADN et marqueurs pour l’électrophorèse sur gel, élimination des groupes 3’-phosphate |
| Tampon de stockage | 10X OPTIZYME™ T4 PNK Buffer 1 (for forward reaction): 500mM Tris HCl (7.6 pH at 25°C), 100mM MgCl2, 50mM DTT, 1mM spermidine, 10X OPTIZYME™ T4 PNK Buffer 2 (for exchange reaction): 500mM imidazole-HCl |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Source | Cellules d’E. coli avec un gène pse T cloné de bactériophage T4 |
| Quantité | 500 U |
| Type de produit | Polynucléotide kinase T4 |
| Forme | Liquide |