Learn More
OPTIZYME™ TaqI, Fisher BioReagents™
Code produit 11964842
Change view
Click to view available options
Quantité:
3000 U
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11964842 3000 U 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11964842 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP80071
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
5’…T^C G A...3’
3’…A G C^T...5’
Fourni avec : Tampon 10X OPTIZYME TaqI
Conditions pour 100 % d’activité :
  • Tampon OPTIZYME 1X TaqI : Tris-HCl 10 mM (pH 8,0 à 37°C), 5 mM MgCl2, 100 mM NaCI et BSA 0,1 mg/ml
  • Laissez incuber à 65°C.
  • Pour assurer une digestion plus efficace, effectuez la réaction de clivage sous huile de paraffine.
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 0 - 20 %
  • Tampon 2 : 20 - 50 %
  • Tampon 3 : 20 - 50 %
  • Tampon 4 : 20 - 50 %
  • Tampon 5 : 20 - 50 %
Tampon de stockage :
  • Tris-HCl 10 mM (pH 7,5 à 25°C), 300 mM KCI, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
l
  • Ligature et nouveau clivage :
  • Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une surdigestion 50 fois plus importante avec TaqI.
  • Remarques :
    • Taql est bloqué par le chevauchement avec la méthylation dam.
    • Pour éviter la méthylation des barrages, utilisez une souche de dam- et de dcm-.
    • L’incubation à 37°C se traduit par une activité de 10 %.
    Extrémités compatibles : Bsp119 I, Bsu15 I, Hin1 I, Hin6 I, HpaII, MaeII, MspI, Narl, Psp1406 I, SsiI, XmiI
    Effets de méthylation :
    Dam : Risque de chevauchement - bloqué
    • 5’...TCGm6A TC...3’
  • 3’…AGC Tm6AG...5’
  • (Le clivage est bloqué)
  • Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • CpG : Chevauche complètement - aucun effet
    • TCGA
  • (Aucun effet sur le clivage)
  • EcoKI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • EcoBI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 10 U/μl
    Composants 10X OPTIZYME™ TaqI Buffer
    Température de l’incubateur 65°C
    pH 7.4
    À utiliser avec (application) >95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec TaqI
    Tampon de stockage 10mM Tris HCl (pH 7.5 at 25°C), 300mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, 0.5mg/mL BSA, 50% Glycerol
    Quantité 3000 U
    Site de coupe T.CGA
    Type de produit Taql
    Forme Liquide