Learn More
OPTIZYME™ XbaI, Fisher BioReagents™
Code produit 11984842
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 000 U
2000 U
Concentration:
10 U/μl
50 U/μl
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Concentration unitSize
11984842 2000 U 10 U/μl 1 pièce
11994842 10 000 U 50 U/μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11984842 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP80081
Demander un format en vrac ou personnalisé
5’…T^C T A G A...3’
3’…A G C^T...5’
Fourni avec : Tampon OPTIZYME 10X4
Conditions pour 100 % d’activité
  • Tampon OPTIZYME 1X 4 : 33 mM de tris-acétate (pH 7,9 à 37°C), 10 mM de Mg-acétate, 66 mM de K-acétate et 0,1 mg/ml de BSA
  • Laissez incuber à 37°C
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 50 - 100 %
  • Tampon 2 : 50 - 100 %
  • Tampon 3 : 20 - 50 %
  • Tampon 4 : 100 %
  • Tampon 5 : 0 - 20 %
Tampon de stockage :
Tris-HCI 10 mM (pH 7,4 à 25°C), 100 mM KCI, 7 mM 2-mercaptoéthanol, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
Ligature et nouveau clivage :
Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive 50 fois avec XbaI.
Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
Un minimum de 5 unités de XbaI est requis pour la digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incorporé à l’agarose en 16 heures.
Remarques :
  • Xbal est bloqué par le chevauchement avec la méthylation dam.
  • Pour éviter la méthylation des barrages, utilisez une souche de dam- et de dcm-.
Extrémités compatibles : BcuI, Eco130 I, NheI, XmaJI
Effets de méthylation :
Dam : Risque de chevauchement - bloqué
  • 5’…TCTAGm6A TC...3’
  • 3’…AGATC Tm6AG...5’
  • (Le clivage est bloqué)
Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
CpG : Ne se chevauche jamais - aucun effet
EcoKI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
EcoBI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Composants Tampon 10X OPTIZYME™ 4
Température de l’incubateur 37°C
pH 7,4
À utiliser avec (application) Indique l’efficacité de ligature des fragments d’ADN générés par digestion avec l’enzyme de restriction
Tampon de stockage 10 mM de Tris HCl (pH 7,4 ), 100 mM de KCl, 7 mM de 2-mercaptoéthanol, 1 mM d’EDTA, 0,2 mg/ml de BSA, 50 % de glycérol
Quantité 2000 U
Site de coupe T.CTAGA
Type de produit XbaI
Forme Liquide