Learn More
OPTIZYME™ XmaJI (AvrII), Fisher BioReagents™
Code produit 11964832
Change view
Click to view available options
Quantité:
200 U
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11964832 200 U 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11964832 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP80821
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
5’…C^C T A G G...3’
3’…G G A T C^C...5’
Fourni avec : OPTIZYME 10X 4
Conditions pour 100 % d’activité :
  • Tampon OPTIZYME 1X 4 : Tris-acétate 33 mM (pH 7,9 à 37°C), 10 mM Mg-acétate, 66 mM K-acétate et 0,1 mg/ml BSA
  • Laissez incuber à 37°C
Activité enzymatique dans les tampons OPTIZYME :
  • Tampon 1 : 20 - 50 %
  • Tampon 2 : 50 à 100 %
  • Tampon 3 : 50 - 100 %
  • Tampon 4 : 100 %
  • Tampon 5 : 50 - 100 %
Tampon de stockage :
  • Tris-HCl 10 Mm (pH 7,4 à 25°C), 100 mM Kcl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA et 50 % (v/v) glycérol
  • Ligature et nouveau clivage :
  • Plus de 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une surdigestion 50 fois plus importante avec XmaJI.
  • Digestion de l’ADN incorporé à l’agarose :
  • Un minimum de 10 unités de XmaJI est requis pour la digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incorporé à l’agarose en 16 heures.
  • Extrémités compatibles : BcuI, NheI, XbaI, Eco130I (C^CTAGG)
  • Effets de méthylation :
  • Dam : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • Dcm : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • CpG : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • EcoKI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • EcoBI : Ne se chevauche jamais - aucun effet
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 10 U/μl
    Composants Tampon 10X OPTIZYME™ 4
    Température de l’incubateur 37°C
    pH 7.4
    À utiliser avec (application) > 95 % des fragments d’ADN peuvent être ligaturés et recoupés après une digestion excessive multipliée par 50 avec XmaJI
    Tampon de stockage 10mM Tris HCl (pH 7.4 at 25°C), 100mM KCl, 1mM DTT, 1mM EDTA, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    Quantité 200 U
    Site de coupe C.CTAGG
    Type de produit XmaJI (AvrII)
    Forme Liquide